2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24326.03
B24326.06
B24326.03EA
51.4
EUR
B24326.03
B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 651-83-2
Molecular Formula: C7H2F7N
Formula Weight: 233.09
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 185-187°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00091518
Formule:
C₇H₂F₇N Kookpunt: 185…187 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00091518 CAS nummer: 651-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |