N-(Cyanoacetyl)morpholine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11969.03
A11969.06
A11969.03EA
27.1
EUR
A11969.03
A11969.06
N-(Cyanoacetyl)morpholine ≥98%
N-(Cyanoacetyl)morpholine
Purity: 98%
CAS No.: 15029-32-0
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 135525
MDL No.: MFCD00023353
Formule:
C₇H₁₀N₂O₂ Smeltpunt: 85…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00023353 CAS nummer: 15029-32-0 EINECS: 239-112-1 |