2-Phenylisobutyric acid
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
CAS No.: 826-55-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 146.5°
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00014332
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 146,5 °C Smeltpunt: 80…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014332 CAS nummer: 826-55-1 EINECS: 212-556-3 |