6-Bromo-3-formylchromone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32053.03
H32053.06
H32053.03EA
17.5
EUR
H32053.03
H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97%
CAS No.: 52817-12-6
Molecular Formula: C10H5BrO3
Formula Weight: 253.05
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00191849
Formule:
C₁₀H₅BrO₃ Smeltpunt: 190…193 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191849 CAS nummer: 52817-12-6 |