3-Bromochromone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14591.03
A14591.06
A14591.03EA
44
EUR
A14591.03
A14591.06
3-Bromochromone ≥97%
3-Bromochromone
Purity: 97%
CAS No.: 49619-82-1
Molecular Formula: C9H5BrO2
Formula Weight: 225.05
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 125684
Formule:
C₉H₅BrO₂ Smeltpunt: 94…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017337 CAS nummer: 49619-82-1 |