6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31905.03 H31905.06
H31905.03EA 59.5 EUR
H31905.03 H31905.06
6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 51085-91-7 Molecular Formula: C10H5BrO4 Formula Weight: 269.05 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD01548933
Formule: C₁₀H₅BrO₄
Smeltpunt: 191…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01548933
CAS nummer: 51085-91-7