3-Iodochromone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 104 EUR
H34295.MD H34295.03
3-Iodochromone ≥97%
3-Iodochromone
Formule: C₉H₅IO₂
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475514
CAS nummer: 122775-34-2