Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bismuth 2-ethylhexanoate
36710.14 36710.22 36710.06
36710.14EA 147 EUR
36710.14 36710.22 36710.06
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67874-71-9 Molecular Formula: C24H45BiO6 Formula Weight: 638.61 Physical Form: Viscous liquid MDL No.: MFCD00043803
Formule: C₂₄H₄₅BiO₆
MW: 638.598 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043803
CAS nummer: 67874-71-9
EINECS: 267-499-7