4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03
H31702.06
H31702.03EA
63.2
EUR
H31702.03
H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 69240-56-8
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.12
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD08276811
Formule:
C₁₃H₉BrO₂ Smeltpunt: 69…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08276811 CAS nummer: 69240-56-8 ADR: 9,III |