2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17515.03
L17515.06
L17515.03EA
61.8
EUR
L17515.03
L17515.06
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 20028-53-9
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 2716096
Formule:
C₇H₆ClNO Smeltpunt: 68…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093936 CAS nummer: 20028-53-9 |