2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50847.03 H50847.MD
H50847.03EA 232 EUR
H50847.03 H50847.MD
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 902836-82-2 Molecular Formula: C13H8ClFO2 Formula Weight: 250.66 MDL No.: MFCD08061024
Formule: C₁₃H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061024
CAS nummer: 902836-82-2