4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L17658.03
L17658.06
L17658.03EA
31.5
EUR
L17658.03
L17658.06
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Purity: 96%
CAS No.: 216393-67-8
Molecular Formula: C6H4ClFIN
Formula Weight: 271.46
Melting Point: 39-41°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01318122
Formule:
C₆H₄ClFIN Smeltpunt: 39…41 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318122 CAS nummer: 216393-67-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |