2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H34259.MD H34259.03
H34259.MDEA 32.9 EUR
H34259.MD H34259.03
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 320423-61-8 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01568770
Formule: C₁₃H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01568770
CAS nummer: 320423-61-8