4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50452.03 H50452.MD
H50452.03EA 96.5 EUR
H50452.03 H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 137736-06-2 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01631896
Formule: C₁₃H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631896
CAS nummer: 137736-06-2