4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55609.03 H55609.06
H55609.03EA 39.2 EUR
H55609.03 H55609.06
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
Smeltpunt: 50…55 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458091
CAS nummer: 101066-87-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable