2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20087.03
L20087.06
L20087.03EA
34.9
EUR
L20087.03
L20087.06
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 163105-89-3
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 132-133°
Beilstein Reference: 9119950
Formule:
C₆H₈BNO₃ Smeltpunt: 132…133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093044 CAS nummer: 163105-89-3 |