Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17250.06
A17250.14
A17250.22
A17250.06EA
46.4
EUR
A17250.06
A17250.14
A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 881-86-7
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 160-163°
Beilstein Reference: 172251
Formule:
C₉H₉NO₄ Smeltpunt: 160…163 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00034767 CAS nummer: 881-86-7 |