Sodium nicotinate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22224.22 B22224.36
B22224.22EA 40.5 EUR
B22224.22 B22224.36
Sodium nicotinate ≥98%
Sodium nicotinate
Purity: 98% CAS No.: 54-86-4 Molecular Formula: C6H4NNaO2 Formula Weight: 145.10 Melting Point: 300°C MDL No.: MFCD00064352
Formule: C₆H₄NNaO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064352
CAS nummer: 54-86-4
EINECS: 200-215-1