2,6-Diacetylpyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25678.03 B25678.06 B25678.14
B25678.03EA 47.6 EUR
B25678.03 B25678.06 B25678.14
2,6-Diacetylpyridine ≥99%
2,6-Diacetylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 1129-30-2 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD00006304
Formule: C₉H₉NO₂
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006304
CAS nummer: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9