2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H55430.06
H55430.14
H55430.06EA
97.8
EUR
H55430.06
H55430.14
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
2,7-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 58775-05-6
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.43
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD03093998
Formule:
C₂₁H₂₆ Smeltpunt: 121…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093998 CAS nummer: 58775-05-6 |