3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B23996.03
B23996.06
B23996.14
B23996.03EA
85.2
EUR
B23996.03
B23996.06
B23996.14
3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
3,6-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 58775-07-8
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.44
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD02683109
Formule:
C₂₁H₂₆ Smeltpunt: 79…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683109 CAS nummer: 58775-07-8 |