9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
L14225.03
L14225.06
L14225.03EA
36.8
EUR
L14225.03
L14225.06
9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Purity: 96%
CAS No.: 55135-66-5
Molecular Formula: C19H13Br
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 2561445
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075522
Formule:
C₁₉H₁₃Br MW: 321.23 g/mol Smeltpunt: 94…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075522 CAS nummer: 55135-66-5 UN: 3261 ADR: 8 II |