3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06240.18
L06240.30
L06240.09
L06240.18EA
56.9
EUR
L06240.18
L06240.30
L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 23598-72-3
Molecular Formula: C11H8ClNO3
Formula Weight: 237.64
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 791928
Formule:
C₁₁H₈ClNO₃ Smeltpunt: 187…192 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00020813 CAS nummer: 23598-72-3 EINECS: 245-770-0 |