3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10092.09
L10092.18
L10092.09EA
61.8
EUR
L10092.09
L10092.18
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3919-74-2
Molecular Formula: C11H7ClFNO3
Formula Weight: 255.63
Melting Point: 201-203°
Beilstein Reference: 806523
Formule:
C₁₁H₇ClFNO₃ Smeltpunt: 201…203 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00055659 CAS nummer: 3919-74-2 EINECS: 223-486-8 |