2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L17659.06
L17659.14
L17659.06EA
48.7
EUR
L17659.06
L17659.14
2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 697-90-5
Molecular Formula: C6H4Cl2IN
Formula Weight: 287.92
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 3246130
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007661
Formule:
C₆H₄Cl₂IN Smeltpunt: 79…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007661 CAS nummer: 697-90-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |