Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14 A11826.06
A11826.14EA 168 EUR
A11826.14 A11826.06
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Purity: 97% CAS No.: 1129-28-8 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 115°/0.8mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051437
Formule: C₉H₉BrO₂
Kookpunt: 115 °C (0,8 mmHg)
Smeltpunt: 43…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051437
CAS nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
ADR: 8,III