Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
A10557.06 A10557.14 A10557.22
A10557.06EA 61.6 EUR
A10557.06 A10557.14 A10557.22
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 2417-72-3 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 53-58° Boiling Point: 130-135°/2mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00032453
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Kookpunt: 130…135 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 53…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00032453
CAS nummer: 2417-72-3
ADR: 8 III