N-(Chloroacetyl)morpholine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
B21548.06 B21548.03
B21548.06EA 96.9 EUR
B21548.06 B21548.03
N-(Chloroacetyl)morpholine ≥97%
N-(Chloroacetyl)morpholine
Purity: 97+% CAS No.: 1440-61-5 Molecular Formula: C6H10ClNO2 Formula Weight: 163.61 Melting Point: 27-30° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00721939
Formule: C₆H₁₀ClNO₂
Smeltpunt: 27…30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00721939
CAS nummer: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3
UN: 3261
ADR: 8,III