Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
L04528.14
L04528.22
L04528.14EA
44.9
EUR
L04528.14
L04528.22
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Purity: 97+%
CAS No.: 611-10-9
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 225-228°
Beilstein Reference: 387787
MDL No.: MFCD00001412
Formule:
C₈H₁₂O₃ MW: 156.18 g/mol Kookpunt: 225…228 °C Dichtheid: 1.079 Vlampunt: 77 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001412 CAS nummer: 611-10-9 EINECS: 210-253-0 |