Veiligheidsschoenen, instappers, Bacou Pro'Clean
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6246130/39 6246130/40 6246130/44
114-3382EA 0 EUR
114-3382 114-3383 114-3387
Veiligheidsschoenen, instappers, Bacou Pro'Clean
Schoenen en laarzen
Veiligheidsschoenen, instappers, bovenzijde vervaardigd van ademende, waterbestendige microvezel en extra brede zool voor betere stabiliteit. Uiterst comfortabel omdat de instap perfect bij de vorm van de voet past. De met polyurethaan (dubbele dichtheid) geïnjecteerde buitenzool is bestand tegen veranderingen in temperatuur, slijtage, zuren en alkaliën in beperkte tot lage concentraties.
  • Naadloze bovenzijde voor minimaal besmettingsgevaar
  • Lichte en flexibele buitenzool van polyurethaan zorgt voor schokabsorptie en uitstekende antislipeigenschappen
  • Verwijderbare binnenzool van polyurethaanschuim met dubbele dichtheid; antibacterieel, antistatisch en met comfortabele hielkussens
  • Ultralichte, niet-metalen SPACIUM™-neusbescherming (200 J)
Colour: Black
Kleur: zwart
Certificaten: EN ISO 20345; S2, SRC.