Veiligheidsschoenen met veters, Caleo
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6246101/48 6246101/49 6246101/44 6246101/47 6246101/46 6246101/39 6246101/40 6246101/41 6246101/42 6246101/43 6246101/45
114-3728EA 77.04 EUR
114-3728 114-3729 114-3724 114-3727 114-3726 114-3719 114-3720 114-3721 114-3722 114-3723 114-3725
Veiligheidsschoenen met veters, Caleo
Schoenen en laarzen
Waterbestendig bovendeel volledig van geolied, generfd leer met versterkte bescherming aan de voor- en achterzijde, gewatteerde enkelrand en tong, waterdichte balgen aan de zijkanten, 3-D-voering en buitenzool geïnjecteerd met polyurethaan (dubbele dichtheid, bestand tegen veranderingen in temperatuur, slijtage, zuren en alkaliën in beperkte tot lage concentraties).
  • Lichte en flexibele buitenzool van polyurethaan zorgt voor schokabsorptie en uitstekende antislipeigenschappen
  • Antibacteriële voering met 3D-structuur en textielstukken
  • Verwijderbare binnenzool van polyurethaanschuim met dubbele dichtheid; antibacterieel, antistatisch en met comfortabele hielkussens
  • 200 J SPACIUM™-neusbescherming van geïnjecteerd polymeer
  • Perforatiebestendige, roestvrijstalen tussenzool
Colour: Olive/turquoise
Kleur: Olijf/Turquoise
Certificaten: EN ISO 20345; S3, SRC.