Incubatoren, grote capaciteit, Heratherm™ General Protocol en Advanced Protocol Security-serie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 6050 EUR
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Incubatoren, grote capaciteit, Heratherm™ General Protocol en Advanced Protocol Security-serie
Incubatoren Standaard incubatoren
Heratherm™-incubatoren met grote capaciteit zijn ontworpen om uitdroging van monsters te voorkomen. Alle modellen hebben een grote, eenvoudig af te lezen, vacuüm fluorescerende weergave en een eenvoudige bediening met aanraakknoppen die wordt geregeld door een microprocessor, en een automatisch alarmsysteem voor overtemperatuur om monsters te beschermen.
  • Laag totaal energieverbruik: Tot 25% energiebesparing in vergelijking met conventionele apparaten
  • Bescherm delicate monsters bij een uniformiteit van ±0,5 °C en temperatuurstabiliteit van 0,4 °C bij 37 °C
  • De deuren kunnen verder dan 180° worden geopend voor gemakkelijke toegang, de apparaten hebben eenvoudig te verwijderen legborden voor reiniging en een glazen binnendeur voor het bekijken van monsters zonder deze te verstoren
  • Toegangsopening aan de achterzijde (Ø 38 mm) voor onafhankelijke gegevenscontrole, standaard meegeleverd
  • Timerfunctie om in- of uitschakeltijden te programmeren voor extra energiebesparing
De General Protocol-incubatoren bieden milde verwarming via natuurlijke convectie, ideaal voor monsters met groot volume of grotere monsters. De apparaten hebben eenvoudig te reinigen corrosiebestendige roestvrijstalen (1,4016) binnenkamers, een intuïtieve gebruikersinterface, eenvoudig afleesbaar scherm en vergrendelbare zwenkwielen voor eenvoudige installatie, stabiliteit en mobiliteit in het laboratorium. Er is een keuze uit 2 formaten, 400 of 750 liter.
De Heratherm Advanced Protocol Security-incubatoren bieden geforceerde convectie via een ventilator met 2 snelheden voor toepassingen waarbij een trage of hoge snelheid is vereist voor betere temperatuurstabiliteit en -uniformiteit. Eenheden hebben bestendige roestvrijstalen (1,4301) binnenkamers en een toegangsopening (Ø 42 mm) voor externe sensoren voor onafhankelijke gegevenscontrole of andere apparaten voor specifieke testopstellingen. Grotere flexibiliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij een uitgebreid assortiment van extra functies. Er is een keuze uit 2 maten, 400 of 750 liter; eenheden zijn ook leverbaar met roestvrijstalen afwerking.
Ventilator heeft lage snelheid voor toepassingen waarbij lage snelheid vereist is om uitdroging van monsters te voorkomen, en hoge snelheid voor betere temperatuurstabiliteit en -uniformiteit
Groot temperatuurbereik: omgevingstemperatuur +5 tot 105 ℃, eenheden kunnen worden gebruikt voor sommige droogtoepassingen
Gecertificeerde ontsmettingscyclus bij 140 °C, waardoor afzonderlijk autoclaveren of gebruik van giftige decontaminanten niet nodig is
Deuralarm waarschuwt de gebruiker als de deur open is
Geavanceerde timer biedt keuze tussen eenvoudige aan-/uittimer, terugkerende wekelijkse timer of ingestelde incubatoractiviteit op basis van de 24-uursklok
Leveringsinformatie: Geleverd met 2 roestvrijstalen geperforeerde legborden, extra legborden zijn beschikbaar als optioneel toebehoren.