HPLC-kolommen voor analyse van koolhydraten, Hi-Plex
Leverancier: VARIAN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PL1F70-6850 PL1170-1810 PL1170-1820 PL1170-1830 PL1170-1840 PL1170-1850 PL1170-1860 PL1170-2820 PL1170-2823 PL1170-6810 PL1170-6820 PL1170-6830 PL1170-6840 PL1170-6860 PL1171-1140 PL1F70-6830 PL1570-5810 PL1670-0810 PL1670-0820 PL1670-0830 PL1670-0840 PL1670-0850 PL1670-0860 PL1671-0140 PL1171-6140
568-0840EA 1700 EUR
568-0840 VARIPL1170-1810 VARIPL1170-1820 VARIPL1170-1830 VARIPL1170-1840 VARIPL1170-1850 VARIPL1170-1860 568-0790 568-0791 568-0792 568-0793 568-0794 568-0795 568-0796 VARIPL1171-1140 568-0839 568-0819 VARIPL1670-0810 VARIPL1670-0820 VARIPL1670-0830 VARIPL1670-0840 VARIPL1670-0850 VARIPL1670-0860 VARIPL1671-0140 568-0797
HPLC-kolommen voor analyse van koolhydraten, Hi-Plex
Kolommen voor chromatografie
Hi-Plex HPLC-kolommen zorgen voor meer efficiëntie, lagere werkdrukken en een langere levensduur van kolommen van monogedispergeerde materialen. Met een reeks ligand tegenionen voor optimale selectiviteit en resolutie en materialen afgestemd op de USP-definities van mediatypen L17, L19, L34 en L58, is de Hi-Plex-reeks ideaal voor isocratische scheiding met water of verdund zuur als het eluent. Dit vereenvoudigt de HPLC-systeemvereisten en er hoeven geen mogelijk gevaarlijke organische oplosmiddelen te worden gebruikt.
  • Vereenvoudigde HPLC-systeemvereisten via isocratische
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable