Containers, disposable, with screw cap
Leverancier: SARSTEDT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75.563 75.562.105 76.564 75.562.005 75.562.300
SARS75.563EA 0 EUR
SARS75.563 SARS75.562.105 SARS76.564 SARS75.562.005 SARS75.562.300
Containers, disposable, with screw cap
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PP, translucent, with neutral HDPE screw cap
  • Sterile or non-sterile
  • Without lid or with attached or enclosed lid available
  • Safety label ensures sterility prior to use and provides a convenient writing space
Ideal as general specimen containers.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904