Petrischaaltjes, vierkant
Leverancier: Greiner Bio-One
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
688102_240 688161_240
391-2080EA 138 EUR
391-2080 391-0465
Petrischaaltjes, vierkant
Cultuurschalen Petrischalen
Hoogwaardig PS. Vierkante petrischaaltjes met uitzonderlijke optische helderheid voor microscopische analyse en hitteresistentie voor gebruik met een hete agar.