Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3404-DLB 3400-DLB 3401-DLB 3402-DLB 3403-DLB 3405-DLB
525-1622EA 27.5 EUR
525-1622 525-1626 525-1624 525-1625 525-1623 525-1627
Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes
Buisjes Microcentrifugebuisjes
Deze buisjes hebben een lage DNA-binding, wat zorgt voor minimaal monsterverlies, en zijn vrij van PCR-remmers, UV-uitloogbare stoffen en menselijk DNA, waardoor ze ideaal zijn voor gevoelige toepassingen. Bovendien zijn de Sustain-series duurzaam - met biobased hars en ISCC-certificering, wat hun milieuvriendelijke ontwerp onderstreept. De standaard DNA-buisjes met lage DNA-binding zorgen voor minimaal monsterverlies en zijn vrij van PCR-remmers, UV-uitloogbare stoffen en menselijk DNA, waardoor ze ideaal zijn voor gevoelige toepassingen.
  • Lage DNA-binding
  • Vrij van PCR-remmers
  • Vrij van UV-uitloogbare stoffen
  • Vrij van menselijk DNA
  • De Sustain-serie is duurzaam dankzij biobased hars en ISCC-certificering
  • Afmetingen: 356 × 254 × 635 mm
  • Doptype: klikdop
Zorgt voor maximale DNA-recuperatie en vermindert het risico op monsterverlies en -contaminatie. Dit is met name essentieel bij toepassingen zoals PCR, sequencing en klonen, waar zelfs kleine verliezen de resultaten aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Bovendien verhoogt de garantie dat deze buisjes vrij zijn van PCR-remmers, UV-uitloogbare stoffen en menselijk DNA de betrouwbaarheid van experimentele resultaten verder door mogelijke interferentie met gevoelige assays te voorkomen.