Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Leverancier: Hettich
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1540 2413 2414 2415 2419
521-4356EA 913 EUR
521-4356 521-4358 521-4354 521-4355 521-4357
Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Centrifuge Rotoren
Hoekrotoren, 45°, met deksel bioseal.
  • Snelsluiting met deksel
De snelsluiting verbetert de handling doordat elke rotor snel en biologisch kan worden afgesloten, geopend en veilig kan worden getransporteerd. Dit vergemakkelijkt de handling en versnelt het centrifugatieproces.