De dunste chemisch bestendige wegwerphandschoen
Introductie van de Microflex 93-260, de nieuwe handschoen die het gezicht van de chemische handbescherming verandert. Met een innovatief drielaags ontwerp biedt de Microflex 93-260 de betrouwbare bescherming die werknemers nodig hebben bij de omgang met chemicaliën.
Innovatief 3-laags ontwerp*
De unieke, drielaags constructie van de handschoen heeft een zacht, speciaal ontworpen binnenwerk dat gemakkelijk aan en uit te trekken is. De flexibele middenlaag biedt maximale bescherming tegen zuren en basen, terwijl de duurzame buitenzijde maximale bescherming biedt tegen organische oplosmiddelen. Omdat de sterke buitenkant van de handschoen langer bestand is tegen veeleisende fysische en chemische omstandigheden, hoeven werknemers minder vaak van handschoen te wisselen, wat leidt tot een hogere productiviteit.
Sterke chemische bescherming
De Microflex 93-260 biedt zo'n sterke chemische bescherming dat hij voldoet aan de eisen voor zowel de EN 374-certificering in Europa als de KOSHA-certificering in Korea. Bij tests tegen agressieve chemicaliën zoals zwavelzuur, n-heptaan, hexaan en methanol, toont de Microflex 93-260 indrukwekkende permeatietijden - vaak beter dan de concurrentie.
Ongeëvenaard comfort
Gemaakt met een innovatief nitril- en neopreencomposietmateriaal, is de Microflex® 93-260 slechts 7,8 miljoen (0,19 mm) dik en biedt alle voordelen van een spatbestendige handschoen voor eenmalig gebruik: uitzonderlijk comfort, gebruiksgemak en grip. Deze eigenschappen in combinatie met de Ergoform Design Technology helpen hand- en onderarmspiervermoeidheid te verminderen om de productiviteit van de werknemer te ondersteunen en de kans op kostbare of gevaarlijke ongelukken en morsen te verminderen.
* Het proces dat gebruikt wordt om deze 3-laagse handschoen te maken is gepatenteerd.
Flyers
Bekijk onze video's
![]() |
|||
Inleiding tot Microflex 93-260 |