Microflex® 93-260 wegwerpbare nitril- en neopreenhandschoenen met dubbele coating
Dunste wegwerpbare handschoen, chemisch resistent, synthetisch samengesteld
- Ontwerp met drie lagen voor superieure bescherming tegen agressieve chemicaliën zoals zuren, solventen en basen
- Zeer dunne handschoen voor verbeterde grip en soepelheid
- Extrazacht materiaal en ergonomisch ontwerp voor een uitstekende pasvorm, flexibiliteit en een superieur gevoel, voor een langere draagtijd
- Kleinere toegestane perforaties (0,65 AQL) en verlengde boord voor betrouwbare bescherming tegen schadelijke stoffen
- Siliconenvrije ontwikkeling en verwerking voor betere productbescherming