avantor logo Zeer zuivere zuren
De zeer zuivere zuren van J.T.Baker® en Macron Fine Chemicals voorzien in uw behoeften – zelfs voor detectie van sporenmetalen op ultralage ppt-niveaus.
Productselectie
J.T.Baker® ULTREX II ultrazuivere zuren
Aanbevolen voor gebruik in de meest veeleisende analyses van sporenelementen; geanalyseerd voor tot maar liefst 65 sporenelementen in het lage ppt-bereik...
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED zuren
Aanbevolen voor ICP-OES/AES- en GFAA-toepassingen en andere toepassingen waarbij metaalsporen worden getest op ppb...
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS-reagenszuren
Aanbevolen voor kwalitatieve AAS-toepassingen plus algemene natte chemie...
Macron Fine Chemicals™ zuren
Macron Fine Chemicals™ zuren zorgen voor zeer betrouwbare en consistente resultaten bij analyse van metaalsporen op ppb...