Cphnano
Upgrade en breid de functionaliteit van uw bestaande spectrofotometer uit - digitale laboratoriumanalyses en UV/VIS van de volgende generatie voor lab 4.0.
NanoCuvettes™ benutten het volledige potentieel van een spectrofotometer, en SpectroWorks™ optimaliseert en automatiseert de workflow van uw UV/VIS-instrument.
Door het mogelijk maken van etiketvrije metingen van de brekingsindex kunt u zowel het bereik alsook de kwaliteit van uw analyses verbeteren.
Met de NanoCuvette™ One en S beschikt u over alle kenmerken van een basiscuvette, maar nu hebt u geen microvolume, een refractometer of DLS-instrument nodig. U kunt robuuste eiwitconcentraties voor R&D en enzymkinetiek doen zonder etiketten of chromoforen, en met de NanoCuvette™ S kunt u nu ook spectrofotometrische kwantificering van de grootte van deeltjes/cellen en concentratieanalyse uitvoeren.
Met de kracht van nanotechnologie en het analyseren van gegevens in de cloud krijgt u snellere, nauwkeurigere resultaten in het laboratorium, terwijl u de investeringen op voorhand verlaagt.
Het digitaliseren van uw workflow helpt ook bij het semi-automatiseren van routinematige QC-analyses, waardoor de inzet die nodig is om gegevens te verzamelen en over te dragen tot een minimum wordt beperkt.
Wilt u graag dat wij contact met u opnemen voor een offerte of een demonstratie of wilt u graag dat wij u bellen, vul dan het webformulier in.
SpectroLinkTM - digitaliseer uw UV/VIS-workflow
SpectroLink™ maakt verbinding met uw spectrofotometer voor het verwerven, analyseren en extraheren van resultaten in één eenvoudige workflow via het online SpectroWorks™-platform. Stream en analyseer in realtime spectrumgegevens op een computer, tablet of mobiele telefoon. SpectroLink™ is de digitale brug tussen een spectrofotometer en gegevensverwerking, waardoor u zich alleen nog maar op het werk hoeft te concentreren in plaats van op drivers en software.
Aanvullende informatie
SpectroWorks™ - vereenvoudig uw UV/VIS-workflow en bespaar uren in het lab
SpectroWorks™ vereenvoudigt de workflow van uw spectrofotometer tot een proces in drie stappen, waardoor u snel resultaten kunt verkrijgen, analyseren en extraheren. Het omvat simulaties met instrumentenverlichting voor betere prestaties en het eenvoudig delen van gegevens m.b.v. spreadsheets, elektronische laboratoriumnotitieboekjes en Python etc. SpectroWorks™ een 'drag and drop', gebruiksvriendelijk platform op alle UV/VIS-instrumenten. Met SpectroWorks™ krijgt u met één klik binnen enkele minuten resultaten, zodat u zich kunt concentreren op uw werkzaamheden. Na de analyse kunt u de resultaten in spreadsheetformaat exporteren of API-sleutels gebruiken om met andere platforms een koppeling te maken.
Aanvullende informatie
NanoCuvette™ One - kwantificering en kinetica van eiwitten, enzymen en koolhydraten
Met de NanoCuvette™ One kunt u kleinere monsters en een groot scala van concentraties van niet-absorberende samenstellingen analyseren. Het breidt de mogelijkheden van uw spectrofotometer uit en stelt u in staat om klassieke absorptie en etiketvrije spectroscopie via metingen van het brekingsindexbereik uit te voeren. Nu hebt u geen microvolume-instrument of elektronische refractometer nodig, omdat u met NanoCuvettes™ een robuuste eiwitconcentratie kunt uitvoeren voor R&D en enzymkinetiek zonder etiket of chromoforen.
Aanvullende informatie
Eenvoudige, snelle en betrouwbare analyse van de grootte van deeltjes met NanoCuvette™ S
Een van de uitdagingen bij gespecialiseerde instrumenten is de continue kalibratie en het onderhoud om een hoge betrouwbaarheid voor groottekwantificering te garanderen. NanoCuvettes™ hebben een individuele kalibratie vanuit productie, en via de SpectroWorks™-software zullen uw metingen automatisch worden gekalibreerd om een zeer betrouwbare data-aquatie te garanderen.
Instrumenten voor deeltjesgrootteanalyse (PSA) zijn meestal afhankelijk van dynamische lichtverstrooiing die een inherent probleem heeft met grote dynamische bereiken als gevolg van maskering door grote deeltjes. Hier maakt NanoCuvette™ S, samen met SpectroWorks™, gebruik van een combinatie van Mie- en Rayleigh-verstrooiing, waarbij voor de vastlegging een dubbele benadering wordt toegepast met een hogere nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid over een groot dynamisch bereik.
Als alternatief zou u de PSA-kwantificering kunnen uitbesteden, met als gevolg dat het vaak weken duurt voordat u dezelfde informatie behaalt die u met behulp van de NanoCuvette™ S binnen enkele uren kunt verkrijgen.
Traditionele PSA-instrumenten kunnen tot 100.000 euro kosten en de uitbestede PSA-kwantificering kan ongeveer 2000 euro per monster kosten, wat dus een prijzige kwestie is. Voor een fractie van de kosten kunt u de huidige spectrofotometrische infrastructuur gebruiken tegen prijzen van minder dan 10 euro per monster.