Dichtheidsmeting
Densimeters voor alle toepassingen, van kwaliteitscontrole van inkomende goederen tot in-lijn kwaliteitsborging van tussen- of eindproducten.
Afhankelijk van het betreffende monster en de nauwkeurigheid en het gebruiksgemak die voor de meting vereist zijn, worden verschillende technieken gebruikt om een monster te analyseren. Deze dichtheidsgids legt uit welke methode de voorkeur heeft bij de behandeling van vloeistoffen. Voor vaste en vloeibare monsters kunt u ook werken met balansen waarin de dichtheidsfunctie is ingebouwd of die een weegfunctie met onderhaak hebben om deze handmatig te bepalen.
Dichtheidsgids
Digitale hydrometer
Handheld digitale hydrometers, of digitale dichtheidsmeters, worden gebruikt om snel en automatisch de dichtheid van vloeistoffen te bepalen.
Dichtheidkits voor VWR balansen
Complete kits die, samen met de juiste balans, de gebruiker in staat stellen de dichtheid van vloeistoffen of niet-absorberende vaste stoffen te berekenen.
Dichtheidsstandaarden
Dichtheidsstandaarden kunnen worden gebruikt als ijkstandaarden voor dichtheidsmetingen met behulp van pyknometrische, vibratie- of op hydrometers gebaseerde technieken.
Hydrometers en pyknometers
Hydrometers en pyknometers worden gebruikt om het soortelijk gewicht of de relatieve dichtheid van vloeistoffen of vaste stoffen te meten.