DURAN® laboratoriumflessen
Het DURAN® evolutionair proces wordt, zoals elk ander, gekarakteriseerd door diversificatie en uitsplitsing. Centraal staat de laboratoriumfles Original GL 45, vervaardigd van borosilicaatglas 3.3, met gemakkelijk af te lezen maatstrepen en een breed schrijfveld voor gemakkelijk markeren, in ingebrand, uiterst duurzaam wit keramiek.
Borosilicaatglas 3.3 is aantrekkelijk materiaal met mogelijkheden voor de vormgeving die onuitputtelijk zijn. De belangrijkste eigenschappen zijn een zeer hoge chemische weerstand, een nagenoeg inert gedrag, transparantie, een hoge werktemperatuur en een minimale thermische uitzetting, met als resultaat een grote bestendigheid tegen thermische schokken.
Sinds de introductie van de laboratoriumfles GL 45 in 1972 zijn de DURAN® flessen continu verder ontwikkeld en verbeterd. Inmiddels is er een brede reeks producten van hoge kwaliteit en systemen leverbaar. Dankzij het grote aantal varianten en de omvangrijke originele uitrustingsstukken van DURAN®is het aantal toepassingsmogelijkheden welhaast onbegrensd.
Traditioneel DURAN® reagensflessen
De originele flessen en een laboratoriumklassieker - de DURAN® reagensfles.
Origineel - DURAN® GL 45 flessen
De gulden standaard van multifunctionele laboratoriumflessen, vervaardigd van zeer zuiver borosilicaatglas 3.3. 
Slim - DURAN® YOUTILITY
Met behoud van de beste eigenschappen van de originele fles, biedt deze nieuwe generatie laboratoriumflessen verbeterde eigenschappen, meer veiligheid in het gebruik.
Puur - DURAN® PURE
Een reeks flessen en sluitingen van hoge kwaliteit, ontwikkeld naar de wensen van de farmaceutische industrie.
Kantelen - DURAN® TILT
Het slimme, herbruikbare flessysteem voor celcultuur en bereiding van media.
Ruimtebesparend - DURAN® SQUARE
Dicht opeen, efficiënt kunnen verpakken is het grote voordeel van deze ruimtebesparende vorm.
Uitgebreid - DURAN® GLS 80®
Alle eigenschappen van de Original GL 45 DURAN® flessen met als extra voordeel een grotere uitstroomopening.
Geïsoleerd - DURAN® met dubbele wand
Dankzij de externe glazen mantel kan de inhoud probleemloos worden opgewarmd, zonder risico voor kruisbesmetting.
Beschermend - DURAN® protect
Een veiligheidslaag van kunststof aan de buitenzijde beschermt zowel de gebruiker als de inhoud tegen breuk.
Sterker - DURAN® pressure plus+
Een stevige fles als veiligere optie voor laboratoriumtoepassingen met vacuüm of matige druk.
Gezwenkt - DURAN® met inkepingen
De ultieme fles voor zeer efficiënt vermengen, in combinatie met de voordelen van de bredere GLS 80® voorziene uitstroomopening.
UV-bescherming - DURAN® amber
Door de buitenkant te voorzien van een laag gesmolten amber blijft de inhoud goed beschermd tegen de inwerking van licht.