Ultrasoonbaden
Ultrasone reiniging is het meest geschikte proces voor het reinigen van fragiele voorwerpen en het verwijderen van vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.
Deze reinigingstechniek maakt gebruik van ultrasoon geluid (meestal van 20–150 kHz). De efficiënte reiniging is toe te schrijven aan het imploderen van cavitatiebelletjes waarbij enorme hoeveelheden energie vrijkomen. Deze implosies werken als een groot aantal kleine borsteltjes.Zij werken in alle richtingen, op elk oppervlak en dringen in alle holten en gaten door.