Kleuring
Cellulaire elementen verschillen vaak qua brekingsindex. Hiervan kan gebruik worden gemaakt om partiële identificatie door middel van verschillende vormen van microscopie mogelijk te maken. Voor een gedetailleerde studie en ter voorbereiding van een permanent preparaat worden echter steevast kleuringsprocedures gebruikt.
Onze biologische kleurstoffen worden waar mogelijk bereid uit Certistain®-kleurstoffen, die zijn vervaardigd volgens een rigide specificatie voor dit doel en die aan strikte kwaliteitsborgingsprocedures zijn onderworpen, waarin de belangrijkste toepassingsmethodes tot uitdrukking komen. Deze kleurstoffen worden geclassificeerd in twee groepen, synthetische kleurstoffen, die veruit de grootste groep vormen en natuurlijke kleurstoffen. Enkele belangrijke biologische kleurstoffen zoals hematoxyline en carmine behoren echter tot de groep natuurlijke kleurstoffen. Hematoxyline-eosine is de meest gebruikte histologische kleuring. Deze dankt haar populariteit aan het vermogen om een enorm aantal verschillende weefselstructuren duidelijk zichtbaar te maken, de uitgebreide toepasbaarheid op weefsels van verschillende locaties die volgens uiteenlopende methoden zijn voorbereid alsook het gebruiksgemak.
Productselectie
Kleurbrug
Ideaal voor kleuring van een aantal objectglaasjes tegelijkertijd...
Glaswerk voor kleuring
Veel afdelingen maken gebruik van geautomatiseerde kleurapparaten, maar de behoefte om monsters afzonderlijk of per batch te kleuren, blijft bestaan...
Kleurstoffen en pigmenten
VWR voert een groot assortiment kleurstoffen en pigmenten van zowel BDH Prolabo als Merck...