Nieuwe producten
Ontdek meer betrouwbare oplossingen om mensen, producten en plaatsen te beschermen en te identificeren voor bedrijfskritische toepassingen in ruwe omgevingen.
Onze oplossingen
M210 labelprinter
Met de slimme automatische opmaak van de M210 hoeft u alleen een labelcartridge aan te brengen, te typen en af te drukken.
M210-LAB labelprinter
De M210 labelprinter kan snel en eenvoudig leesbare labels maken voor alle soorten oppervlakken: vlak, krom of met structuur, op labelmaterialen die speciaal ontworpen zijn voor zware omstandigheden.
M211 labelprinter
Ontwerp, bekijk en druk af – alles vanuit uw telefoon. Eenvoudig en intuïtief, de M211 is gemaakt voor de werkplek, loopt de hele dag op een volle lading en is bestand tegen vallen, schokken en pletten.
M410 Label Printer
Met de M410 klaart u elke klus. Van gebruiksvriendelijke geïntegreerde menu-opties tot automatische set-up voor etiketten met rand-tot-rand afdrukken.
M510 Label Printer
De M510 is de perfecte metgezel voor uw projectwerk en werkt snel om dag in dag uit hoogwaardige etiketten te leveren.
M511 labelprinter
Maak langere berichten. Ontwerp, bekijk en print etiketten tot 38.1 mm – op elke gewenste manier.
M610 labelprinter
Met verbeterde batterijduur en betere afdruksnelheden is deze vertrouwde labelprinter zelfs nog beter geworden. De nieuwe Bluetooth van industriële kwaliteit maakt het mogelijk om etiketten vanuit de Brady Express Labels App te ontwerpen en af te drukken. Zijn weerstand bij vallen vanuit een hoogte tot 1,8m maakt hem ideaal voor gebruik onder zware omstandigheden.
M611 labelprinter
Deze compacte printer heeft behoorlijk wat mogelijkheden. Hij is de ideale metgezel voor eenieder die vanuit zijn telefoon, pc of allebei moet printen. Door de verbeterde Bluetooth-verbinding is het mogelijk om meerdere apparaten tegelijkertijd te verbinden.
M710 labelprinter
De nieuwe M710 labelprinter heeft bliksemsnelle afdruksnelheden, biedt plaats aan 1000+ etiketten in de printer en print tot wel 4.500 etiketten met één batterijlading. Met nog meer nieuwe materiaalopties kan hij op vrijwel alles printen.