Vochtanalyse
Vochtanalyse is een belangrijke analyse in de kwaliteitscontrole, productiecontrole en productontwikkeling in vele industrieën zoals de farmacie en de levensmiddelenindustrie, enz.
Vocht kan de houdbaarheid van producten beïnvloeden, maar ook veel andere toepassingen. Vochtanalysesystemen zijn een snel alternatief voor de klassieke droogmethode in de oven.
VWR biedt een belangrijke keuze aan vochtanalysesystemen van bekende merken, zoals Sartorius en Ohaus, waaronder ons eigen VWR merk, elk met hun specifieke kenmerken om aan specifieke toepassingsbehoeften te voldoen.
  •  Infrarood- of halogeenverwarming voor snelle resultaten
  •  Keramiek of spiraalvormige kwartselementen voor meer precisiemetingen
Er zijn ook gecontroleerde versies (OCE) voor gebruik in de wettelijke metrologie beschikbaar.
Productselectie
Vochtanalysesystemen, VWR®
Economisch assortiment van robuuste compacte instrumenten voor routinemetingen.
Vochtanalysesystemen, Ohaus
Met de nadruk op nauwkeurigheid en gebruiksgemak, voor routinematig en professioneel gebruik.
Vochtanalysesystemen, Sartorius
Eersteklas kwaliteit met de nadruk op hoge precisie, voor routinematig en professioneel gebruik.
Weeg- en droogschalen
Stevige aluminium schalen die compatibel zijn met de meeste vochtbalansen en drogers.