Titratie met Merck-chemicaliën en -oplossingen
Titratie is een kwantitatieve chemische analyse om de onbekende concentratie van een stof te bepalen. Afhankelijk van de stof die u wilt analyseren, kunnen verschillende titratiereacties worden gebruikt. Zuur base titratie wordt gebruikt voor alkalimetrie of acidimetrie. Redox-titratie wordt gebruikt voor bromatometrie, cerimetrie, chromatometrie, chromometrie, jodometrie, permanganometrie, titanometrie en ferrometrie. Neerslag wordt gebruikt om de concentratie van zilvernitraat, ook wel argentometrie genoemd, te bepalen. Complexometrische titratie is bijzonder interessant voor de bepaling van een mengsel van verschillende metaalionen in oplossing.
Afhankelijk van het type titratiereactie kunnen verschillende media worden gebruikt:
  • Waterige
  • Niet-waterig
  • Twee-fasetitratie
Het Merck-assortiment voor titratie bestaat uit de volgende producten:
  • Titripur® voor volumetrische titratie
  • Aquastar® voor karl Fischer titratie
  • Titriplex® voor complexometrische titratie
  • Titrisol® -concentraten
  • Titripac® slimme verpakkingsoplossing
  • Smartchemicaliën voor automatisering met Mettler Toledo instrumenten
  • 3S reagentia voor automatisering met Metrohm-instrumenten
Merck Titripur® volumetrische oplossingen
Uitstekende zuiverheid, kwaliteit en betrouwbaarheid voor metaal- of onzuiverheidsanalyses, testen of concentratiebepaling.
Merck Titripac® volumetrische oplossingen
Merck's innovatieve verpakkingsoplossing die tijd en geld bespaart en het milieu beschermt. Winnaar van de Green Good Design Award 2016.
Merck volumetrische standaarden
De Certipur® -volumestandaarden zijn betrouwbare en gecertificeerde referentiematerialen die nauwkeurige titratieresultaten garanderen.
Merck SmartChemicals voor Mettler Toledo systemen
Supelco® SmartTitrants en Supelco® SmartStandards zijn Merck's nieuwste ontwikkeling op het gebied van titratietechnologie.
Merck 3S-chemicaliën voor Metrohm OMNI-systemen
3S is een intelligente verpakkingsoplossing die beschermd is met een originaliteitszegel. Er is een automatische gegevensoverdracht tussen de dop en de Metrohm OMNI-titrator met behulp van RFID (radiofrequentie-identificatie).
Merck indicators
Een zuur-alkali-indicator of pH-indicator is een kleurstof die van kleur verandert voor indicatie