Merck voor de farmaceutische industrie
Op deze pagina vindt u analytische application notes voor de farmaceutische industrie om u te helpen de juiste tool te vinden voor een breed scala aan technieken.
Deze Merck application notes bevatten alle relevante technische informatie die u nodig hebt om uw methode uit te voeren en erin te slagen. Al deze application notes kunnen eenvoudig worden gedownload als pdf-bestand.
Download het Focus Pharma MagazineDe Fused-Core®-technologie achter onze Ascentis® Express-kolommen levert maximale snelheid en efficiëntie op zowel UHPLC- als HPLC-systemen. Fused-Core®-deeltjes zorgen voor een veel kortere diffusieweg in vergelijking met volledig poreuze deeltjes, waardoor de piekverbreding tot een minimum wordt beperkt. Dit resulteert in zeer hoge rendementen, die doorgaans 40% hoger zijn in vergelijking met volledig poreuze deeltjes van dezelfde grootte. Ascentis® Express-kolommen zijn verkrijgbaar met 2, 2,7 en 5μm deeltjes en met een zeer breed scala aan kolomchemie.
De BIOshell™ UHPLC- en HPLC-kolommen leveren maximale snelheid en efficiëntie voor de scheiding van biomoleculen op zowel UHPLC- als HPLC-systemen. De Fused-CoreR oppervlakkig poreuze silicadeeltjes (SPP) met poriëngroottes van 90 A tot 1000 A maken een superieure scheiding van glycanen evenals zeer grote eiwitten mogelijk. Vooral een poriëngrootte van 1000 A toont zeer duidelijke voordelen ten opzichte van de gewone poriën van 300 A voor de scheiding van zeer grote eiwitten in de ontwikkeling van biotherapeutische geneesmiddelen, zoals monoklonale antilichamen (mAbs) of eiwitten met een molecuulgewicht van meer dan 100 kDa.
De analysemethoden voor farmaceutische monsters moeten aan strenge voorschriften voldoen. PurospherR STAR RP-18 'endcapped' kolommen zijn uitstekend geschikt voor deze vraag en zijn de beste keuze voor L1-kolommen die in de USP (United States Pharmacopeia) zijn opgenomen.
Merck weet dat alleen de meest nauwkeurige analytische producten volstaan. Daarom bieden wij het Supelco-portfolio van analytische GC-kolommen aan, die u de nauwkeurigheid, precisie en consistentie bieden die u nodig heeft.
De nieuwe Chromolith® WP300- kolommen zijn speciaal ontworpen voor biologische toepassingen. De monolitische silicakolommen met brede poriën (WP) van 300 Å bestaan uit een enkele staaf met een ononderbroken bed van zeer zuivere, poreuze silica die vervolgens is gebonden aan C18,C8 en C4. Dit zijn de voordelen van voorbereidingskolommen op het vlak van eiwitten:
- Hoge biomoleculewinning en speciale selectiviteiten voor biomoleculen
- Scheiding op hoge snelheid is mogelijk
- Aanzienlijk langere levensduur van de kolom
- Hoge bestendigheid tegen geblokkeerde kolommen
- Kostenbesparing vanwege de grotere doorvoer van monsters en grotere duurzaamheid van de kolommen
Merck's secundaire farmaceutische standaarden zijn gecertificeerd door dubbele accreditatie volgens ISO/IEC 17025 en ISO Guide 34 en zijn multi-traceerbaar naar referentiestandaarden van verschillende farmaceutische organisaties zoals USP, PhEUR en BP.
Hoe kunt u voor uw zeer gevoelige UHPLC-MS analyses ruis en extra signalen tot een minimum beperken? De nieuwe high-end UHPLC-MS-oplosmiddelen van Merck verhogen de standaard voor een lage basisruis en schone massaspectra. De nieuwe reeks geavanceerde UHPLC-MS LiChrosolv®-oplosmiddelen van LiChrosolv® is ontwikkeld om alle verwachtingen te overtreffen en biedt snelle en betrouwbare resultaten in zowel ESI/APCI positieve als negatieve ionisatie-wijzen.
Om u te helpen bij het verkrijgen van de hoogste kwaliteit analyse, biedt Merck een breed scala aan zeer zuivere mobiele fase-additieven voor LC-MS toepassingen. De LC-MS-portfolio omvat de meest gebruikte zuren, basen en vluchtige zouten van hoge zuiverheid, getest voor LC-MS-toepassingen.
Als enige fabrikant van analytische standaarden en gecertificeerde referentiemateriaal (CRM's) met een wereldwijde vertegenwoordiging, voorziet Merck de wetenschappelijke gemeenschap van een uitgebreid portfolio en vertrouwde merken. Hoogwaardige referentiematerialen zijn alleen beschikbaar bij organisaties met een degelijk kwaliteitssysteem. Dubbele accreditatie volgens ISO/IEC 17025 en ISO Guide 342 is het toppunt van kwaliteitssysteemprestaties en maakt een geloofwaardige productie en het testen van CRM's mogelijk.
Met gecertificeerde pH-waarden bij zowel 20 °C als 25 °C voldoen Certipur® pH-bufferoplossingen van Supelco® analytische producten aan uw kalibratiebehoeften. Compliance, altijd gewaarborgd.
Zuren, zouten en oplosmiddelen van EMSURE® bieden u:
- Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, telkens opnieuw
- Gebruiksgemak en veiligheid
- Naleving van de regelgeving (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
Sommige zijn getest op wel 70 parameters met de strenge kwaliteitscontroles in Merck's laboratorium in Darmstadt, Duitsland.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de productspecificaties van azijnzuur, Reag. Ph. Eur. analytisch reagens
De specificaties omvatten ruim 50 parameters, dus veel meer dan is ![]() |
Spectroquant®-spectrofotometers bekijken
Merck Prepsolv®-oplosmiddelen zijn op maat gemaakt om de schaalvergroting van analytische naar preparatieve scheidingen te vergemakkelijken en worden vervaardigd, rekening houdend met de speciale eisen van preparatieve chromatografie. Ze worden gekenmerkt door een extreem laag verdampingsresidu (< 1 mg/l) en een laag watergehalte. De kwaliteit van het oplosmiddel zorgt voor een optimaal productrendement en een optimale bescherming van de kolom. Het uitgebreide assortiment aan onttrekkingssystemen zorgt ervoor dat de oplosmiddelen altijd veilig en eenvoudig kunnen worden gebruikt zonder risico op besmetting.
Merck application notes voor farmaceutische bedrijven
Chromatografie
Impact van mobiele fase additieven op LC-MS gevoeligheid Aangetoond met synthetische cannabinoïden
Vergelijking van Supel™ BioSPME 96-pin Apparaat met Snelle Evenwichtsdialysetechniek voor de bepaling van plasma-eiwitbinding
HPLC-Analyse van Dehydroascorbinezuur en Ascorbinezuur (Vitamine_C) op SeQuant ZIC HILIC
HPLC-Analyse van Pijnstillers op Ascentis Express
HPLC-Tips en Trucs - Mobiele-fasevoorbereiding
HPTLC-toepassing voor Passiflora incarnata
LC MS Analyse van Sorbitol en Mannitol op SeQuant ZIC HILIC
Peptide Mapping Analyse Workflow voor Adalimumab
Monstervoorbereiding van Serum, Voorafgaande aan de Bepaling van Vrij Testosteron
UHPLC-MS Analyse van Vrijgekomen N-Glycanen uit Menselijk IgG op een Supel™ Koolstof LC-kolom
UHPLC-MS Bottom-Up Analyse van Trastuzumab op een BIOshell™A160 Peptide C18 Kolom
Workflow voor de Analyse van Polysorbaat 80 in Erbitux® Formulering
CHROOM HPLC Analyse van Letrozol en zijn onzuiverheden
Bepaling van Efedrine HCl en Pseudo-efedrine HCl
Bepaling van Rutine in Antiaginghuidcrèmeformule met Chromolit
Milieuonderzoek
SQ zeer gevoelige bepaling van silicaat in proces- en ketelwater clean
Karl Fisher
Water in antibiotica
Water in Gevriesdroogde producten
Water in Acetylsalicylzuur
Microbiologie
EN 17141 Invloed op ISO 14698 Validatie MAS-100 Luchtmonsternametoestellen
Testen van Mediavulling Studie van Koude Filtreerbaarheid.
Actieve luchtbemonstering met Tryptische soja-agar
Luchtuitlaatdeeltjesfilter voor levensvatbaar luchtmonsternametoestel MAS-100 NT
Meting effectiviteit autoclaafsterilisatie