Manual Pipetting Systems
Introducing the new Finnpipette F1 and F1-ClipTip pipettes
The evolution of excellence in pipetting takes a huge step forward – thanks to your valuable feedback. Each suggestion turned into a key feature that makes your life in the lab safer.
- Silent, effortless volume adjustment with over 50% lower forces compared to earlier models
- A textured volume adjustment knob and optional grip strip improve grip
- Lowered pipetting forces now reduce Repetitive Stress Injury (RSI) even further without compromising results.
Upgrade to exceptional performance with comfort, redefined.
ClipTip handmatige pipetteersystemen
Thermo Scientific™ F1-ClipTip®-pipetten transformeren het dagelijkse pipetteren dankzij de innovatieve Thermo Scientific ClipTip®-vergrendelingstechnologie. Ieder kanaal wordt volledig afgedicht door het uitoefenen van minimale druk om de tip te bevestigen en af te werpen. Na het aanbrengen zitten de tips stevig vast en kunnen deze niet loskomen of eraf vallen, ongeacht welke druk erop wordt uitgeoefend.
Finnpipette handmatige pipetteersystemen
Thermo Scientific Finnpipette™ F1-pipetten zijn zeer ergonomisch en zorgen voor goede prestaties dankzij een lichtgewicht ontwerp in combinatie met een lage aanhechtings- en ejectiekracht. Finnpipette F2-pipetten zijn volledig autoclaveerbaar en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor duurzaamheid, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Kies uit een volledig assortiment Finntip™ Flex- of Finntip-pipettips voor de beste prestaties.